Merck
464775
Sigma-Aldrich
ペンタクロロニトロシルルテニウム(II)酸カリウム
別名:
ペンタクロロニトロシルルテニウム(II)酸二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Ru(NO)Cl5
CAS番号:
分子量:
386.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
フォーム
crystalline
濃度
25.2-30.7% Ru (after reduction with magnesium, gravimetric)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/5ClH.2K.NO.Ru/c;;;;;;;1-2;/h5*1H;;;;/q;;;;;2*+1;-1;+4/p-5
InChI Key
WNVHAHDPZULZJL-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
464775-5G:
464775-VAR:
464775-BULK:
464775-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)