Merck
283738
Sigma-Aldrich
カリウムアクアペンタクロロルテナート(III)
別名:
二カリウムアクアペンタクロロルテナート(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2RuCl5(H2O)
CAS番号:
分子量:
374.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
フォーム
powder
濃度
26-30% Ru (gravimetric)
テクニック
H-NMR: suitable
SMILES記法
O.[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.2K.H2O.Ru/h5*1H;;;1H2;/q;;;;;2*+1;;+3/p-5
InChI Key
SRVGBBZEPHUDFZ-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は、ナノ多孔性TiO2基板上への二官能性触媒フィルムPtRuの電気溶着(電着)に使用される場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
283738-1G:
283738-5G:
283738-VAR:
283738-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanoporous TiO 2-supported bimetallic catalysts for methanol oxidation in acidic media.
Hepel M, et al.
Electrochemical Communications, 8(9), 1439-1444 (2006)
Sunder N Dhuri et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(16), 7634-7642 (2015-03-27)
A mononuclear high-valent trans-dioxoruthenium(VI) complex, trans-[Ru(VI)(TMC)(O)2](2+) (TMC = 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane), was synthesized and characterized by various spectroscopic techniques and X-ray crystallography. The reactivity of the trans-[Ru(VI)(TMC)(O)2](2+) complex was investigated in hydride transfer and hydrogen atom transfer reactions. The mechanism of hydride