Merck
462063
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Boc-2,2-ジメチルオキサゾリジン-4-カルボキシアルデヒド
95%
別名:
(+)-N-Boc-N,O-イソプロピリデン-D-セリナール, tert-ブチル (R)-(+)-4-ホルミル-2,2-ジメチル-3-オキサゾリジンカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO4
CAS番号:
分子量:
229.27
Beilstein:
3651554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
光学活性
[α]23/D +90°, c = 1 in chloroform
不純物
<6% methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate (CAS 95715-87-0)
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
67 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ether
SMILES記法
[H]C(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
InChI Key
PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
グルタミンおよびグルタミンのふっ素化アナログの合成に用いられています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
462063-1G:
462063-BULK:
462063-250MG:
462063-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Dave et al.
Amino acids, 24(3), 245-261 (2003-04-23)
Gamma-fluorinated analogues of glutamic acid and glutamine are compounds of biological interest. Syntheses of such compounds are extensively reviewed in this article. 4-fluoroglutamic acid was prepared as a mixture of racemic diastereomers by Michael reaction, inverse-Michael reaction or by electrophilic