Merck
458937
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
98%
別名:
Methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO5
CAS番号:
分子量:
259.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +54°, c = 1.3 in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
89 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m1/s1
InChI Key
ZNBUXTFASGDVCL-MRVPVSSYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
458937-VAR:
458937-5G:
458937-BULK:
458937-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)