Merck
461784
Sigma-Aldrich
Benzyl (R)-(+)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
256.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
20-30 °C (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
O[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m1/s1
InChI Key
XFULYMQQCZRWQB-OAHLLOKOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
461784-1G:
461784-VAR:
461784-BULK:
461784-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)