Merck
459879
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
256.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]24/D −55°, c = 1.8 in methylene chloride
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m0/s1
InChI Key
XFULYMQQCZRWQB-HNNXBMFYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
459879-VAR:
459879-5G:
459879-1G:
459879-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)