Merck
324922
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate
97%
別名:
(−)-Methyl (S)-β-bromoisobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
181.03
Beilstein:
1720832
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −23 to −16°, c = 5 neat
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
97.5-98.5 °C/62 mmHg (lit.)
密度
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI Key
FKWNAVCXZSQYTA-SCSAIBSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate can be used:
  • As a reference substrate in the alkylation reactions of vitamin B12 derivatives.
  • As a starting material in the preparation of biologically significant 3-[(2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-3-yl)thio]-2-methylpropanoic acids.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
324922-1G:
324922-5G:
324922-VAR:
324922-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereospecific synthesis of 3-[(2H-1, 2, 4-Benzothiadiazine-1, 1-dioxide-3-yl) thio]-2-methylpropanoic acids
Tait A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(9), 2703-2706 (1996)