Merck
460966
Sigma-Aldrich
N-Methyldihexylamine
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]2NCH3
CAS番号:
分子量:
199.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
146 °C/48 mmHg (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCN(C)CCCCCC
InChI
1S/C13H29N/c1-4-6-8-10-12-14(3)13-11-9-7-5-2/h4-13H2,1-3H3
InChI Key
POMGZMHIXYRARC-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-Methyldihexylamine (dihexylmethylamine) is a tertiary amine. It is formed during the pyrolysis of 1,1-dihexyl-1-methylamine-2-acylimide.
アプリケーション
N-Methyldihexylamine may be used to synthesize comb-shaped cationic poly(2,6-dimethylphenylenoxide) (PPO) polymer anion-exchange membrane (AEM) containing two hexyl side chains.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
460966-25ML:
460966-5ML:
460966-VAR:
460966-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pyrolysis of 1, 1-dihexyl-1-methylamine-2-acylimides.
Wawzonek S and Paschke EE.
The Journal of Organic Chemistry, 36(11), 1474-1476 (1971)
Nanwen Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(27), 10124-10133 (2013-06-01)
To produce an anion-conductive and durable polymer electrolyte for alkaline fuel cell applications, a series of quaternized poly(2,6-dimethyl phenylene oxide)s containing long alkyl side chains pendant to the nitrogen-centered cation were synthesized using a Menshutkin reaction to form comb-shaped structures.