Merck
36755
Sigma-Aldrich
N-Methyldidecylamine
95%
別名:
DAMA-10, Didecylmethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)9]2NCH3
CAS番号:
分子量:
311.59
Beilstein:
1765810
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.448
密度
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H45N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-21H2,1-3H3
InChI Key
ATBNMWWDBWBAHM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-Methyldidecylamine may be used in the synthesis of N,N-didecyl-N-methyl-N-(4-vinylbenzyl)ammonium chloride. N-Methyldidecylamine (didecyl methylamine) may be employed as catalyst, for promoting cross-linking reaction.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
36755-1L-F:
36755-250ML-F:
36755-VAR-F:
36755-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymer gels with broad temperature performance.
Lenhart JL, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 46(2), 1204-1204 (2005)
A novel twin-tailed hydrophobically associating copolymer: synthesis, characterization and solution properties.
Kuang W, et al.
Polymer Bull., 70(12), 3547-3562 (2013)