Merck
455687
Sigma-Aldrich
Propene-d6
99 atom % D
別名:
Propylene-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD=CD2
CAS番号:
分子量:
48.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3D
InChI Key
QQONPFPTGQHPMA-QNYGJALNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
コントロールバルブZ146943(真鍮、ホース流出口 1/4")またはZ187224(SS、コンプレッションフィッティング流出口 1/4")
コントロールバルブ
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-162.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-108 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
455687-VAR:
455687-BULK:
455687-1L:
455687-1L-PW:
455687-1L-EU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)