Merck
540013
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propylene carbonate
98%
別名:
(R)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.59 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
光学純度
ee: 95% (GLC)
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-GSVOUGTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Jacobsen HKR技術を使用する、Shasun Chemicals and Drugs Limitedのライセンスに基づき製造しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
540013-25G:
540013-VAR:
540013-5G:
540013-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Steen H Matthiesen et al.
PloS one, 7(7), e40675-e40675 (2012-08-23)
Formamide is the preferred solvent to lower the melting point and annealing temperature of nucleic acid strands in in situ hybridization (ISH). A key benefit of formamide is better preservation of morphology due to a lower incubation temperature. However, in