Merck
450715
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5,5-Dimethyl-4-phenyl-2-oxazolidinone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO2
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]25/D +71°, c = 2 in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO2/c1-11(2)9(12-10(13)14-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI Key
HSQRCAULDOQKPF-VIFPVBQESA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
450715-1G:
450715-VAR:
450715-250MG:
450715-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)