Merck
438456
Sigma-Aldrich
アジ化ナトリウム
≥99.99% trace metals basis
別名:
NSC 3072, アジ化水素酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaN3
CAS番号:
分子量:
65.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
溶解性
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
SMILES記法
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI Key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
第三級アミンの存在下、α,β-不飽和アルデヒドへのアジドの効率的1,4-付加
以下の用途に用いる触媒です。
  • 酸化的脱炭酸
  • Michael付加反応
以下の合成に用いる試薬です。
  • 青色蛍光コポリマー
  • ホスホン酸金属塩
  • アミノ化を経由するアレーン
プリアノシンBの位置選択的合成に関与
飛沫防止のために手袋をお薦めしています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
金属のアジ化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
438456-5G:4548173150468
438456-VAR:
438456-25G:4548173150451
438456-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 37, 1027-1027 (2007)
Xiaohua Sun et al.
Organic letters, 9(22), 4495-4498 (2007-10-04)
A novel intermolecular cross-double-Michael addition between nitro and carbonyl activated olefins has been developed through Lewis base catalysis. The reaction took place with a large group of beta-alkyl nitroalkenes and alpha,beta-unsaturated ketone/esters, producing an allylic nitro compound in good to
Y. Wada, et al.,
Tetrahedron, 65, 1059-1062 (2009)
H. Chen, et al.,
Macromolecules, 43, 3613-3623 (2010)
G. I. Borodkin, et al.,
Russ. J. Org. Chem., 40, 1541-1542 (2004)