Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA014518
Sigma-Aldrich
抗P2RY12 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗HORK3, 抗P2Y12, 抗SP1999
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
KSFRNSLISMLKCPNSATSLSQDNRKKEQDGGDPNEETPM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... P2RY12(64805)
関連するカテゴリー
詳細
プリン作動性受容体P2Y Gタンパク質共役12(P2RY12)は、ヒト染色体3q25.1にマッピングされた遺伝子によってコードされています。コードされたタンパク質は、P2プリン作動性受容体のファミリーに属します。 P2RY12は、7回膜貫通型Gタンパク質共役受容体(GPCR)であることが特徴であり、in vitroではATPおよびADP媒介性細胞遊走に寄与します。このタンパク質は、活性化された血小板およびミクログリア細胞で発現されています。
免疫原
プリン受容体P2Y、Gタンパク質共役、12
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas (HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。 Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。TissueおよびCancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織化学的検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。Prestige抗体® プロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
ウサギで作製した抗P2RY12抗体は免疫組織化学に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プリン作動性受容体P2Y Gタンパク質共役12 (P2RY12)は、リガンドADPと相互作用し、活性化されます。この活性化された受容体は、動脈血栓症および関連する炎症の基礎となる血小板反応を増加させる上で重要な役割を果たします。P2RY12は、in-vivoでの血栓の安定性の維持にも関与しています。遺伝子の変異は、ADP受容体欠損症や血圧関連疾患の発症に関連しています。P2RY12の阻害は、病的な骨損失を治療するための強力な治療法であると考えられています。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しています。リンケージセクションでご確認ください。.
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST72771
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に付属する他社の説明書に特に明記されない限り、当社の製品は研究での使用のみを目的としており、他の目的(無許可の商業的利用、in vitroでの診断的使用、ex vivo又はin vivoでの治療的使用、あるいはヒト又は動物へのあらゆる消費又は適用が含まれますが、これに限定されません)に使用するものではありません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA014518-25UL:
HPA014518-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genome-wide linkage and positional candidate gene study of blood pressure response to dietary potassium intervention: the genetic epidemiology network of salt sensitivity study.
Kelly T N, et al.
Circulation: Genomic and Precision Medicine, 3(6), 539-547 (2010)
Expression site of P2RY12 in residential microglial cells in astrocytomas correlates with M1 and M2 marker expression and tumor grade.
Zhu C, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 5(1), 4-4 (2017)
Edsel M Abud et al.
Neuron, 94(2), 278-293 (2017-04-21)
Microglia play critical roles in brain development, homeostasis, and neurological disorders. Here, we report that human microglial-like cells (iMGLs) can be differentiated from iPSCs to study their function in neurological diseases, like Alzheimer's disease (AD). We find that iMGLs develop
iPSC-derived human microglia-like cells to study neurological diseases.
Abud E M, et al.
Neuron, 94(2), 278-293 (2017)
Florian Klemm et al.
Cell, 181(7), 1643-1660 (2020-05-30)
Brain malignancies encompass a range of primary and metastatic cancers, including low-grade and high-grade gliomas and brain metastases (BrMs) originating from diverse extracranial tumors. Our understanding of the brain tumor microenvironment (TME) remains limited, and it is unknown whether it
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HPA014518-100UL4061836338206
HPA014518-25UL4061842793631