アッセイ
≥97.0% (AT)
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H80N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
REZZEXDLIUJMMS-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40167-VAR:
40167-BULK:
40167-10G:
40167-50G:
試験成績書(COA)