アッセイ
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
分子量
348.05 g/mol
テクニック
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
不純物
≤3.0% water
pH
5.5-8.5 (20 °C, 0.05% in H2O)
λ
0.05 % in H2O
UV吸収
λ: 225 nm Amax: ≤0.08
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 340 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C21H46N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53112-BULK:
53112-VAR:
53112-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック