安全性情報
8.14364
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
別名:
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
有効性
658 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
88 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 29 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (argentometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体