Merck
401277
Sigma-Aldrich
シュウ酸セシウム
≥99.9% trace metals basis
別名:
シュウ酸 セシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(COOCs)2
CAS番号:
分子量:
353.83
Beilstein:
3709030
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.9% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Cs/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
HEQUOWMMDQTGCX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
401277-25G:4548173224862
401277-5G:4548173224879
401277-VAR:
401277-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Egor Evlyukhin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(28), 18949-18956 (2018-06-06)
X-ray induced damage has been known for decades and has largely been viewed as a tremendous nuisance. We, on the other hand, harness the highly ionizing and penetrating properties of hard X-rays to initiate novel decomposition and synthetic chemistry. Here