Merck
397180
Sigma-Aldrich
トリチオ炭酸ジメチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3S)2CS
CAS番号:
分子量:
138.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.675 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CSC(=S)SC
InChI
1S/C3H6S3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI Key
IQWMXKTYXNMSLC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリチオ炭酸ジメチルは以下のような研究で使用できます:
  • メチル-β,β′-ジカルボニルジチオカルボキシレート誘導体の調製。
  • トリス(オルガノチイル)メチルラジカルおよびこれらのラジカルの生成は、EPR分光法を使用して評価されました。
  • β-オキソジチオカルボキシレートの調製。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
397180-5ML:
397180-VAR:
397180-BULK:
397180-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A New Application of Dimethyl Trithiocarbonate. Methylthiothiocarbonylation of 2, 4-Pentanedione and Some β-Oxoesters.
Oliva A, et al.
Synthetic Communications, 28(18), 3381-3386 (1998)
Gas-Phase Thermolysis, 14. On the Isomerization of Dimethyl Carbonate and Its Mono-, Di-, and Trithio Analogs.
Egsgaard H, et al.
Chemische Berichte, 124(5), 1265-1270 (1999)
A facile method for the synthesis of substituted 2-ylidene-1, 3-oxathioles from acetophenones.
Samuel R, et al.
Tetrahedron Letters, 48(47), 8376-8378 (2007)
An electron paramagnetic resonance study of free-radical additions to trithiocarbonates and of the formation and destruction of tetrathiafulvalene by free-radical processes.
Forrest D and Ingold KU.
Journal of the American Chemical Society, 100(12), 3868-3873 (1978)
Dirk Stueber et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 22(4), 439-457 (2003-01-24)
The 13C chemical shift tensor principal values for the trigonal carbonate and thiocarbonate carbon atoms in the dialkyl carbonates, dimethyl carbonate, ethylene carbonate, and diphenyl carbonate, and in the trithiocarbonates, ethylene trithiocarbonate and dimethyl trithiocarbonate, respectively, were measured in various
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
397180-25ML4061837866289
397180-5ML4061837866296