Merck
394505
Sigma-Aldrich
二フッ化キセノン
99.99% trace metals basis
別名:
Xenon Fluoride (XeF2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
XeF2
CAS番号:
分子量:
169.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
3.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
crystals
mp
129 °C (lit.)
密度
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Xe]F
InChI
1S/F2Xe/c1-3-2
InChI Key
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フッ化キセノンは、473~523°Cの温度範囲と5絶対気圧で元素キセノンとフッ素を相互作用させることにより得られます。二フッ化キセノンは、ルイス酸と容易に相互作用し、錯体を生成します。
アプリケーション
非常に有用なフッ素化剤。フッ化キセノンは、ガスクロマトグラフィーで硫黄、セレニウムおよびテルリウムを分析するためのフッ素化剤として使用される場合もあります。
包装
PFA/FEPボトルに充填されています
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
394505-1G:4548173939544
394505-BULK:
394505-5G:4548173939551
394505-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of Xenon difluoride for the determination of sulfur, selenium and tellurium as the volatile fluorides by gas chromatography
Aleinikov NN, et al.
Russian Chemical Bulletin, 22(11), 2552-2554 (1973)
Infrared spectra of complex compounds of xenon difluoride with ruthenium pentafluoride
Prusakov VN, et al.
Journal of Applied Spectroscopy, 17(1), 920-922 (1972)
Fluorination with XeF(2).(1) 44. Effect of Geometry and Heteroatom on the Regioselectivity of Fluorine Introduction into an Aromatic Ring.
Marko Zupan et al.
The Journal of organic chemistry, 63(3), 878-880 (2001-10-24)
Tsung Yi Chiang et al.
Journal of synchrotron radiation, 17(1), 69-74 (2009-12-24)
The synchrotron radiation (SR) stimulated etching of silicon elastomer polydimethylsiloxane (PDMS) using XeF(2) as an etching gas has been demonstrated. An etching system with differential pumps and two parabolic focusing mirrors was constructed to perform the etching. The PDMS was
Minseob Kim et al.
Nature chemistry, 2(9), 784-788 (2010-08-24)
The application of pressure, internal or external, transforms molecular solids into extended solids with more itinerant electrons to soften repulsive interatomic interactions in a tight space. Examples include insulator-to-metal transitions in O(2), Xe and I(2), as well as molecular-to-non-molecular transitions