Merck
387789
Sigma-Aldrich
フルオリド, ポリマー担持
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
別名:
AmberliteIRA 900F-型, フルオリド, Amberlyst®A-26担持
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4CH2N(CH3)3F
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
macroporous
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
2.0-3.0 mmol/g loading
粒径
20-50 mesh
関連するカテゴリー
アプリケーション
ハロゲン化アルキルやスルホン酸アルキルからふっ化アルキルを簡便に合成できます
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
387789-10G:
387789-VAR:
387789-50G:
387789-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cainelli, G. et al.
Synthesis, 472-472 (1976)
Synthesis, 472-472 (1976)