Merck
375276
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチル-イミノジカルボキシラート
≥96%
別名:
N-Boc-tert-ブチルカルバマート, tert-ブチル イミノジカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3COCO]2NH
CAS番号:
分子量:
217.26
Beilstein:
1911172
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96%
mp
114-117 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)14-7(12)11-8(13)15-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,12,13)
InChI Key
XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Di-tert-butyl-iminodicarboxylate may be used in the preparation of:
  • trans-diamino-2-butene and cis-1,4-diamino-2-butene
  • di-tert-butyl N-3-butenyliminodicarboxylate
  • N,N-di-tert-butyl[(2-fluoro-4-nitro)benzylamino]dicarboxylate
  • C1-C20 and C21-C40 fragments of tetrafibricin
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
375276-VAR:
375276-BULK:
375276-25G:
375276-5G:
375276-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Venugopal Gudipati et al.
Tetrahedron letters, 52(17), 2254-2257 (2011-05-24)
Efficient syntheses of suitably functionalized top and bottom fragments of tetrafibricin are described. The bottom fragment is prepared by two consecutive Kocienski-Julia couplings, while the top fragment synthesis features a dithiane alkylation and a Horner-Wadsworth-Emmons reaction.
K Kashiwagi et al.
The Journal of biological chemistry, 275(46), 36007-36012 (2000-08-31)
The PotE protein can catalyze both uptake and excretion of putrescine. The K(m) values of putrescine for uptake and excretion are 1.8 and 73 microm, respectively. Uptake of putrescine is dependent on the membrane potential, whereas excretion involves putrescine-ornithine antiporter
A convenient and efficient synthesis of (< i> S</i>)-lysine and (< i> S</i>)-arginine homologues via olefin cross-metathesis.
Boyle TP, et al.
Tetrahedron, 61(30), 7271-7276 (2005)
Young Ah Kim et al.
Biochemical pharmacology, 73(10), 1558-1572 (2007-02-20)
Toxoplasma gondii is an opportunistic pathogen responsible for toxoplasmosis. T. gondii is a purine auxotroph incapable of de novo purine biosynthesis and depends on salvage pathways for its purine requirements. Adenosine kinase (EC.2.7.1.20) is the major enzyme in the salvage