Merck
359181
Sigma-Aldrich
テトラエチルメチレンジホスホナート
97%
別名:
NSC 133889, ビス(ジエトキシホスフィニル)メタン, メチレンジホスホン酸テトラエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[P(O)(OCH2CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
288.21
Beilstein:
1813241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
171-174 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
InChI Key
STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 3-デオキシ-D-アラビノヘプツロン酸-7-リン酸シンターゼの二重基質部位インヒビター
  • gem-ビホスホン酸類を含む非天然型α-アミノ酸誘導体
  • マトリクスメタロプロテイナーゼおよび骨吸収のインヒビターであるビフェニルスルホニルアミノメチル ビスホスホン酸類
  • Wittig-Horner反応を経由するリコペン
  • ファルネシル二リン酸シンターゼを標的とするアルキルアミノエチルビスホスフィン酸
  • ゲラニルゲラニル二リン酸シンターゼのインヒビターとして用いる芳香族ビスホスホナート
L-セレクチン阻害の目的で使用するデンドリマー状ポリグリセロールアニオンの合成に用いる前駆体
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359181-25ML:
359181-5ML:
359181-BULK:
359181-1ML:
359181-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
359181-1ML
359181-5ML4061831813128
359181-25ML4061837887161