Merck
343552
Sigma-Aldrich
3,3-ジメトキシ-2-ブタノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(OCH3)2COCH3
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
ketone
SMILES記法
COC(C)(OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)6(2,8-3)9-4/h1-4H3
InChI Key
UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,3-Dimethoxy-2-butanone is a biacetyl monoketal.
アプリケーション
3,3-Dimethoxy-2-butanone may be used as starting reagent in the synthesis of 6-acety1-l,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid. It may be used in the preparation of 4,4-dimethoxy-3-oxo-1-phenyl-1-pentene.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
343552-25G:
343552-VAR:
343552-5G:
343552-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An efficient synthesis and mechanism of formation of 6-acetyl-1, 2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid.
Sanchez JP.
Tetrahedron, 46(23), 7693-7698 (1990)
Magnesium Methoxide Cyclization of Biacetyl Derivatives1.
Muxfeldt H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(10), 3573-3574 (1965)