Merck
34125
Sigma-Aldrich
ジブロモジフルオロメタン
≥95.0% (GC)
別名:
Carbon dibromide difluoride, Difluorodibromomethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CBr2F2
CAS番号:
分子量:
209.82
Beilstein:
1732515
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
7.24 (vs air)
品質水準
蒸気圧
12.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
bp
22-23 °C (lit.)
mp
−142-−141 °C (lit.)
密度
2.297 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(Br)Br
InChI
1S/CBr2F2/c2-1(3,4)5
InChI Key
AZSZCFSOHXEJQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジブロモジフルオロメタンの光分解生成物をマトリックス分離赤外および紫外/可視分光法により特性化しました。ジブロモジフルオロメタンとフルオロオレフィンのフリー・ラジカル付加が報告されています。ジブロモジフルオロメタンは、炭化水素オレフィンと反応して1,3-ジブロモ-1,1-ジフルオロアルケンを生成します。スルフィナト脱ハロゲン化試薬によって促進される、アルケン、アルキンおよび環状エノール・エーテルとのジフルオロジブロモメタンの付加反応が記載されています。
アプリケーション
  • ラジカル-極性交差光誘起環化による3つのFluoropyrazoleの合成:この研究では、新規の光誘起環化プロセスを介した貴重なジフッ素化化合物およびモノフッ素化化合物の合成におけるdibromodifluoromethane(CF2Br2)の使用に焦点を当てています(MA Reed, ND Patil, Synfacts, 2023)。
その他情報
カルボニル化合物をジフルオロメチレンおよびフルオロメチレン誘導体にウィッティヒ・オレフィン化するための試薬; ジフルオロカルベンの前駆体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34125-500ML:4548173937984
34125-VAR:
34125-100ML:4548173937977
34125-25ML:4548173922287
34125-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Hayaski et al.
Chemistry Letters (Jpn), 983-983 (1979)
Addition reactions of dibromodifluoromethane promoted by sulfinatodehalogenation reagents.
Wu F-H, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 80(2), 91-94 (1996)
Lisa George et al.
The Journal of chemical physics, 132(8), 084503-084503 (2010-03-03)
The photolysis products of dibromodifluoromethane (CF(2)Br(2)) were characterized by matrix isolation infrared and UV/Visible spectroscopy, supported by ab initio calculations. Photolysis at wavelengths of 240 and 266 nm of CF(2)Br(2):Ar samples (approximately 1:5000) held at approximately 5 K yielded iso-CF(2)Br(2)
H.P. Fritz et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 86, 1375-1375 (1981)
Free Radical Additions Involving Fluorine Compounds. I. The Addition of Dibromodifluoromethane to Hydrocarbon Olefins.
Tarrant P and Lovelace AM.
Journal of the American Chemical Society, 76(13), 3466-3468 (1954)