Merck
246107
Sigma-Aldrich
トリブロモフルオロメタン
98%
別名:
フルオロトリブロモメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CFBr3
CAS番号:
分子量:
270.72
Beilstein:
1732796
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
mp
−73.6 °C (lit.)
密度
2.765 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr3F/c2-1(3,4)5
InChI Key
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tribromofluoromethane (fluorotribromomethane) was used in the synthesis of dibromofluoromethyllithium that reacted with an aldehyde or ketone to give fluorinated alcohol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Generation and carbonyl addition reactions of dibromofluoromethyllithium derived from tribromofluoromethane as applied to the stereoselective synthesis of fluoro olefins and 2-bromo-2-fluoro-1, 3-alkanediols.
Shimizu M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 71, 2903-2921 (1998)