295795
ブロモジフルオロ酢酸エチル
98%
別名:
2-Bromo-2,2-difluoroacetic acid ethyl ester, Bromodifluoroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroethaneperoxoate, Ethyl difluorobromoacetate
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112 °C/700 mmHg (lit.)
密度
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
fluoro
SMILES記法
CCOC(=O)C(F)(F)Br
InChI
1S/C4H5BrF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI Key
IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 置換エチル2'-ピリジルジフルオロアセテート
- 4-アルコキシメチル-および4-アリールオキシメチル-3,3-ジフルオロピペリジン
- α,α-ジフルオロ-β-ラクタム
- モノ-およびジフルオロメチル化フェナントリジン誘導体
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
295795-VAR:
295795-1G:
295795-5G:
295795-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック