アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.349 (lit.)
bp
79-81 °C (lit.)
密度
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
fluoro
SMILES記法
COC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C3H3ClF2O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
InChI Key
AWUPLMYXZJKHEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl chlorodifluoroacetate is a trifluoromethylating agent.
アプリケーション
Methyl chlorodifluoroacetate was used in preparation of 2,2-difluoro-3-hydroxyesters and gem-difluorocyclopropane.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
300837-5G:
300837-25G:
300837-VAR:
300837-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methyl chlorodifluoroacetate a convenient trifluoromethylating agent.
De-Bao S, et al.
Tetrahedron Letters, 32(52), 7689-7690 (1991)
Preparation of gem-difluorocyclopropanes via decomposition of methyl chlorodifluoroacetate by alkali metal halides.
Wheaton GA and Burton DJ.
Journal of Fluorine Chemistry, 9(1), 25-44 (1977)
Electrochemical, nickel-catalyzed Reformatsky reaction with methyl chlorodifluoroacetate
Mcharek S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 401(1), 211-215 (1991)