Merck
233269
Sigma-Aldrich
2,4-ジフルオロフェノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
130.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
52-53 °C/19 mmHg (lit.)
mp
22.4 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI Key
NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4-Difluorophenol has been used:
  • as starting reagent during the synthesis of 4,6-difluoro-5,7-dihydroxytryptamine
  • in the synthesis of 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), fluorinated fluorescent dye
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
233269-5G:
233269-BULK:
233269-25G:
233269-VAR:
233269-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W C Sun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(22), 3107-3110 (1999-01-05)
Two new fluorinated fluorescent dyes, 6,8-difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin (Marina Blue) and 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), exhibit excellent photophysical properties among a series of novel fluorinated 7-hydroxycoumarins. Most of these fluorinated coumarins have quantum yields (0.63 to 0.89) equal to or higher than that
Genetically determined differences in noradrenergic input to the brain cortex: a histochemical and biochemical study in two inbred strains of mice.
B Berger et al.
Neuroscience, 4(7), 877-888 (1979-01-01)