Merck
537233
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorothiophenol
97%
別名:
2,4-Difluorobenzenethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F2S
CAS番号:
分子量:
146.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5235 (lit.)
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(S)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI Key
BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
537233-BULK:
537233-5G:
537233-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
537233-5G4061832565552