Merck
290408
Sigma-Aldrich
3,4-ジフルオロフェノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
130.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
85 °C/20 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI Key
BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Transformation of 3,4-difluorophenol by Penicillium frequentans strain Bi 7/2, using phenol as a sole source of carbon and energy, has been reported.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290408-5G:
290408-25G:
290408-BULK:
290408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
U Wunderwald et al.
Biodegradation, 8(6), 379-385 (1997-01-01)
The Penicillium frequentans strain Bi 7/2, using phenol as a sole source of carbon and energy, transformed the fluorinated phenols 2,3-, 2,4-, 2,5- and 3,4-difluorophenol rapidly. After growth on phenol, resting mycelia of the fungus converted the difluorophenols completely at