Merck
33267
Sigma-Aldrich
1,3-ジアミノプロパン-N,N,N',N'-四酢酸
≥99.0% (KT)
別名:
トリメチレンジアミン-N,N,N',N'-四酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18N2O8
CAS番号:
分子量:
306.27
Beilstein:
1716449
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥99.0% (KT)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (KT)
フォーム
powder
mp
~250 °C (dec.)
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI Key
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33267-VAR:
33267-1KG:
33267-250G:
33267-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)