Merck
332402
Sigma-Aldrich
2-メシチルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in diethyl ether
別名:
2,4,6-トリメチルフェニルマグネシウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2MgBr
CAS番号:
分子量:
223.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.897 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1cc(C)c([Mg]Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h4-5H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
YXVSITSUDRGILL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
332402-BULK:
332402-800ML:4548173136189
332402-100ML:4548173136172
332402-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas Pugh et al.
Nature communications, 6, 7492-7492 (2015-07-02)
Single-molecule magnets are a type of coordination compound that can retain magnetic information at low temperatures. Single-molecule magnets based on lanthanides have accounted for many important advances, including systems with very large energy barriers to reversal of the magnetization, and