325341
Propargyl benzenesulfonate
96%
別名:
2-Propyn-1-yl benzenesulfonate, 2-Propynyl benzenesulfonate, Propargyl besylate, Propargyl phenylsulfonate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
140-142 °C/2 mmHg (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=S(=O)(OCC#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3S/c1-2-8-12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI Key
RAGBYXLIHQFIPK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
325341-VAR:
325341-5ML:
325341-BULK:
325341-500ML:
325341-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック