Merck
323594
Sigma-Aldrich
α-ヒドロキシイソ酪酸
99%
別名:
2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸, 2-メチル乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
104.10
Beilstein:
1744739
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
84 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
InChI Key
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-ヒドロキシイソ酪酸は、有機合成における多用途の構成要素です。イソブチレングリコールやメタクリル酸などの化合物の合成における前駆体となります。
アプリケーション
α-ヒドロキシイソ酪酸(HIBA)は、次の用途で使用されています。
  • 液体クロマトグラフィーによるランタニドとアクチニドの分離を改善するために、キレート剤として。
  • 室温安定化純粋ナノ結晶β-NiMoO4の合成に。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323594-100G:
323594-25G:
323594-EW:
323594-BULK:
323594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Bimetallic single-source precursor for the synthesis of pure nanocrystalline room temperature-stabilized β-NiMoO4
Moneeb AM, et al.
Ceramics International, 42(1), 1366-1372 (2016)
Electrospray ionization mass spectrometric studies on uranyl complex with α-hydroxyisobutyric acid in water-methanol medium
Jaison PG, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 27(10), 1105-1118 (2013)
Nadya Yaneva et al.
The Journal of biological chemistry, 287(19), 15502-15511 (2012-03-22)
Coenzyme B(12)-dependent acyl-CoA mutases are radical enzymes catalyzing reversible carbon skeleton rearrangements in carboxylic acids. Here, we describe 2-hydroxyisobutyryl-CoA mutase (HCM) found in the bacterium Aquincola tertiaricarbonis as a novel member of the mutase family. HCM specifically catalyzes the interconversion
A Amberg et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 51(1), 1-8 (1999-09-25)
Methyl-tert-butyl ether (MTBE) is widely used as an additive to gasoline to increase oxygen content and reduce tail pipe emission of pollutants. Therefore, widespread human exposure may occur. To contribute to the characterization of potential adverse effects of MTBE, its
Ana Carolina O Costa et al.
Journal of chromatography. A, 1171(1-2), 140-143 (2007-10-09)
The aim of this work was to develop a fast method using capillary electrophoresis for the determination of creatinine in human urine samples. The pH and constituents of the background electrolyte were selected by inspection of effective mobility of creatinine