安全性情報
1.10107
Supelco
Arsenazo III
metal indicator
別名:
Arsenazo III, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthaline-3,6-disulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18As2N4O14S2
CAS番号:
分子量:
776.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
216-788-6
NACRES:
NA.21
製品名
Arsenazo III, metal indicator
品質水準
フォーム
solid
損失
≤10% loss on drying, 110°C
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
かさ密度
850 kg/m3
λmax
569-576 nm (buffer pH 10.0)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)
InChI Key
UQHVTNUJRKELCE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0): 569 - 576 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.025 g/l; buffer pH 10.0; calculated on dried substance): 300 - 450
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability as indicator: passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物