Merck
1.04401
Supelco
Mercury
EMPLURA®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141726
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.0017 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99.6-100.0% (complexometric)
フォーム
liquid
不純物
≤0.002% Substances insoluble in nitric acid
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
溶解性
0.06 mg/L
密度
13.55 g/cm3 at 20 °C
保管温度
20-25°C
アナリシスノート
Assay (complexometric):99.6 - 100.0 %
Appearance of solution:passes test
Identity:passes test
Substances insoluble in nitric acid:≤ 0.002 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物