Merck
55453
Sigma-Aldrich
β-ヒドロキシイソ吉草酸
≥95.0% (T)
別名:
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O3
CAS番号:
分子量:
118.13
Beilstein:
1743952
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
屈折率
n20/D 1.4415 (lit.)
bp
88 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI Key
AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-ヒドロキシイソ吉草酸は、ステロイドアルコールの前駆物質として使用できます。
炭疽菌ワクチン候補として、炭疽菌四糖類とその類縁体の合成に広く使用されます。β-ヒドロキシイソ吉草酸も、2-メチル-6-ニトロ安息香酸無水物(MNBA)を使用した分子内脱水縮合によるβ-ラクトンの合成に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
55453-BULK:
55453-5G:
55453-VAR:
55453-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
MNBA-Mediated β-Lactone Formation: Mechanistic Studies and Application for the Asymmetric Total Synthesis of Tetrahydrolipstatin.
Shiina, Isamu et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(11), 4885-4901 (2012)
Mika Hilvo et al.
Cancer research, 76(4), 796-804 (2015-12-20)
Ovarian cancer is a heterogeneous disease of low prevalence, but poor survival. Early diagnosis is critical for survival, but it is often challenging because the symptoms of ovarian cancer are subtle and become apparent only during advanced stages of the
De novo asymmetric synthesis of anthrax tetrasaccharide and related tetrasaccharide.
Guo, Haibing and O?Doherty, George A
The Journal of Organic Chemistry, 73(14), 5211-5220 (2008)
Total synthesis of antigen Bacillus anthracis tetrasaccharide?creation of an anthrax vaccine candidate.
Werz, Daniel B and Seeberger, Peter H
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(39), 6315-6318 (2005)
R Santer et al.
Molecular genetics and metabolism, 79(3), 160-166 (2003-07-12)
We report the clinical course and biochemical findings of a 10-year-old, mentally retarded girl with late-onset holocarboxylase synthetase (HCS, gene symbol HLCS) deficiency and only partial response to biotin. On treatment, even with an unusually high dose of 200mg/day, activities