Merck
80529
Supelco
2-Hydroxy-3-methylvaleric acid
mixture of diastereomers, analytical standard
別名:
2-Hydroxy-3-methylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O3
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NB.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
90.0-105.0% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C(O)C(C)CC)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
RILPIWOPNGRASR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
80529-50MG:
80529-10MG:
80529-BULK:
80529-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)