Merck
51624
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-cis-octadec-9-enoyl]-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxyoleyl-L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H47NO5
分子量:
441.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)19-25(30)31-23(20-24(28)29)21-26(2,3)4/h12-13,22-23,27H,5-11,14-21H2,1-4H3/b13-12-/t22-,23-/m1/s1
InChI Key
YBCVTTMMURGSEY-MLDHBFCZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
51624-10MG:
51624-BULK:
51624-50MG:
51624-VAR:
51624-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)