Merck
52383
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine, predominantly cis
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[3R-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H43NO5
分子量:
413.59
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52383-50MG:
52383-1MG:
52383-BULK:
52383-VAR:
52383-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)