Merck
39953
Sigma-Aldrich
ラウロイル-L-カルニチン
≥95.0% (HPLC)
別名:
(-)-ラウロイルカルニチン, ドデカノイルカルニチン, (2R)-3-カルボキシ-N,N,N-トリメチル-2-[(1-オキソドデシル)オキシ]-1-プロパンアミニウム 分子内塩, L-カルニチンドデカノイルエステル, C12-カルニチン, ドデカノイル-L-カルニチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H37NO4
CAS番号:
分子量:
343.50
Beilstein:
4147610
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]/D -20±2°, c = 1 in methanol
包装
pkg of 10 mg
pkg of 50 mg
不純物
≤10% water
white to off-white
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
InChI Key
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラウロイル-L-カルニチンは、ドデカノイルカルニチンとも呼ばれ、エネルギー代謝において重要な役割を持つアシルカルニチン化合物です。肝臓でメチオニンから合成されるこのリジンの代謝産物は、さまざまな代謝プロセスに不可欠であり、生化学研究とメタボロミクス研究の両方において貴重な資産となっています。ラウロイル-L-カルニチンの濃度は診断マーカーとして機能し(特にカルニチン欠乏症の場合)、疾患活動性の評価、およびHIVや慢性B型肝炎感染症などの疾患の診断に重要です。さらに、ラウロイル-L-カルニチンは、長鎖アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症やカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼI/II欠損症などの脂肪酸酸化障害と関連しており、代謝研究と診断におけるラウロイル-L-カルニチンの重要性がさらに高まっています。このアシルカルニチン化合物は、がん組織、ヒト血清、組織生検からも検出されており、メタボロミクス研究のさまざまな分野における用途と寄与の可能性が広がっています。
アプリケーション
ラウロイル-L-カルニチンは、生化学研究およびメタボロミクス研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ラウロイル-L-カルニチンは、長鎖アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼI欠損症およびカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼII欠損症などの脂肪酸酸化障害にみられるアシルカルニチンです。
特徴および利点
  • メタボロミクスおよび生化学研究に使用可能
  • 複数の研究用途に適した高品質の化合物
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
39953-50MG:
39953-10MG:
39953-BULK:
39953-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yosuke Shigematsu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 792(1), 63-72 (2003-06-28)
In a selective screening for fatty acid oxidation disorders by tandem mass spectrometry, we tested the diagnostic ratios and acylcarnitine concentrations in sera or blood spots, which were reported to be specific to very long-chain acyl CoA dehydrogenase deficiency, carnitine
R J Morrow et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 211(1-2), 73-81 (1992-10-15)
Carnitine esters from acetylcarnitine (C2 acyl chain) to octadecanoylcarnitine (C18 acyl chain) can be extracted from urine with recoveries of greater than 80%. However, to obtain such recoveries, it is important to choose the method of extraction appropriate to the
C Vianey-Saban et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 269(1), 43-62 (1998-03-14)
Very-long-chain acyl-CoA dehydrogenase (VLCAD) is an enzyme catalyzing the dehydrogenation of long-chain fatty acids in the first step of mitochondrial fatty acid oxidation. Using an ETF (electron transfer flavoprotein, the physiological electron acceptor of VLCAD) reduction assay, we identified VLCAD
M Möder et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 375(2), 200-210 (2003-02-01)
l-Carnitine and its esters are products of intermediary metabolism of organisms. The distribution pattern or the favored excretion of individual acylcarnitines tells something about metabolic diseases. The determination of the urinary acylcarnitine pattern by flow injection analysis (FIA)-electrospray ionization (ESI)-mass
Christoph Nowak et al.
Scientific reports, 8(1), 8691-8691 (2018-06-08)
Insulin resistance (IR) predisposes to type 2 diabetes and cardiovascular disease but its causes are incompletely understood. Metabolic challenges like the oral glucose tolerance test (OGTT) can reveal pathogenic mechanisms. We aimed to discover associations of IR with metabolite trajectories