Merck
76771
Supelco
cis,cis-9,12-Octadecadienoyl-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Linoleoyl-L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H45NO4
CAS番号:
分子量:
423.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NB.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (LC/MS)
光学活性
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m1/s1
InChI Key
MJLXQSQYKZWZCB-DQFWFXSYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
76771-BULK:
76771-50MG:
76771-VAR:
76771-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)