Merck
597562
Sigma-Aldrich
Oleoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H47NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
462.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1
InChI Key
JPDKUMDAMZLOJR-KFQPROOXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
597562-VAR:
597562-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)