solid
SMILES記法
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
IAQXEQYLQNNXJC-JPDDNCELSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
- イオノマイシンの合成に用いる酸化的環化およびアルキル化
- テトラヒドロピラン合成に用いる分子内共役付加
- アルドール付加およびSuzukiカップリング反応
- アリル化
- アルカノールの合成
(+)-および(-)-体はともにB-アリルジイソピノカンフェイルボラン誘導体の前駆体で、この誘導体はアルデヒドと反応し高いエナンチオマ-過剰率でホモアリルアルコ-ルおよびβ-アミノアルコ-ルを生成します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
317039-100G:
317039-5G:
317039-25G:
317039-VAR:
317039-BULK:
The Journal of Organic Chemistry, 56, 401-401 (1991)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 339-339 (1993)
Aldrichimica Acta, 20, 9-9 (1987)