Merck
678538
Sigma-Aldrich
(-)-Ipc2B(アリル)ボラン 溶液
1 M in pentane
別名:
(-)-Ipc2B(アリル)溶液, (−)-B-アリルジイソピノカンフェイルボラン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H17)2BCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
326.37
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]20/D −35 to ±5°, c = 1
品質水準
濃度
1 M in pentane
bp
35-36 °C
密度
0.638 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@@H]3C[C@@H]4C[C@H]([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
ZIXZBDJFGUIKJS-RLEROFIGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
このアリルホウ素化試薬は、キラルなホモアリルアルコールに至るアルデヒドの不斉アリル化のための、キラルなアリルボランの便利で無塩の安定な溶液です。
その他情報
これら無塩のIpc2B(allyl) 試薬は、冷蔵庫で保存すれば、数ヵ月後に選択性の明らかな低下は認められません。それらは優れた反応性を示し、水中でさえも5°Cで反応を行うことができます。
冷蔵保存すると材料が濁ることがありますが、使用には差し支えありません。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678538-BULK:
678538-VAR:
678538-5ML:4548173923314
678538-25ML:4548173923307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total Synthesis and Biological Evaluation of (+)?Neopeltolide and Its Analogues
Fuwa, Haruhiko, et al.
Chemistry?A European Journal, 51.46, 12807-12818 (2009)
Asymmetric synthesis of naturally occuring spiroketals
Raju, B. Rama, and Anil K. Saikia
Molecules (Basel), 13.8, 1942-2038 (2008)
Catalysis?Based Total Synthesis of Latrunculin B
Furstner, Alois, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 115.43, 5516-5518 (2003)
Versatile route to 2, 6-dideoxyamino sugars from non-sugar materials: Syntheses of vicenisamine and kedarosamine.
Matsushima, Yoshitaka, et al.
J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1.6, 569-577 (2001)
Stereoselective Synthesis of 2, 6-syn-Dimethyl-tetrahydropyran Derivatives, Important Segments of Marine Polycyclic Ethers, by Unique Insertion of the Methyl Group
Maemoto, Michihiro, Atsushi Kimishima, and Tadashi Nakata.
Organic Letters, 11.21, 4814-4817 (2009)
資料
Asymmetric Allylboration Using Ipc2B(allyl)
Asymmetric allylboration of aldehydes is an extremely important method for preparation of homoallylic alcohols, as evidenced in numerous complex natural product syntheses.