Merck
317047
Sigma-Aldrich
(−)-B-メトキシジイソピノカンフェイルボラン
別名:
(−)-ジイソピノカンフェイルメトキシボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H37BO
CAS番号:
分子量:
316.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
SMILES記法
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
InChI Key
IAQXEQYLQNNXJC-BAMGFKBFSA-N
詳細
B-メトキシジイソピノカンフェイルボラン(Ipc2BOMe)は、有機ボラン化合物であり、過剰のα-ピネン、ボランジメチルスルフィド、およびメタノールから中間体ジイソカンフェイルボランの形成を介して調製されます。Ipc2BOMeは、不斉合成でC-C結合を構築するための汎用的な試薬として使用されます。
アプリケーション
例えば以下のような有機合成反応に関与する反応剤です。
  • テトラフィブリシンのフラグメント合成に用いる二重アリルホウ素化
  • 抗がん細胞毒性のモノリゾポジン合成
  • 環状アリルシラン類の環化
  • β-アミノ-α-ヒドロキシ酸タキソール側鎖類縁体の不斉合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
317047-VAR:
317047-100G:
317047-5G:
317047-BULK:
317047-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1