Merck
316598
Sigma-Aldrich
Isobutyl (R)-(+)-lactate
97%
別名:
(+)-Isobutyl D-lactate, R-(+)-Lactic acid isobutyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
146.18
Beilstein:
1721591
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]19/D +15°, neat
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
73 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(2)4-10-7(9)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI Key
WBPAQKQBUKYCJS-ZCFIWIBFSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
remainder mainly isobutanol
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
316598-5ML:
316598-25ML:
316598-BULK:
316598-100ML:
316598-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Repellent effect of Mannich bases, derivatives of lactic acid esters].
L G Kovalenko et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (1)(1), 44-48 (1987-01-01)
J J Clary et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(2), 88-97 (1998-07-22)
Lactate esters have an oral LD50 greater than 2000 mg/kg and the inhalation LC50 is generally above 5000 mg/m3 and they may be potential eye and skin irritants, but not skin sensitizers. No evidence of teratogenicity or maternal toxicity was
Direct separation of alpha-hydroxycarboxylic acid ester enantiomers by gas chromatography with optically active copper(II) complexes.
N Oi et al.
Journal of chromatography, 202(2), 305-308 (1980-12-19)