283320
乳酸ブチル
98%
別名:
α-Hydroxypropionic acid butyl ester, (±)-n-Butyl lactate, 2-Hydroxypropanoic acid butyl ester, Butyl α-hydroxypropionate, Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
5.04 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
185-187 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CCCCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- in the preparation of solid lipid nanoparticles by a solvent emulsification–diffusion technique
- in the synthesis of nanoparticles of griseofulvin from water dilutable microemulsions by the solvent diffusion technique
- as cosurfactant on the preparation of microemulsions with anionic surfactant
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
283320-BULK:
283320-VAR:
283320-500G:4548173963372
283320-2KG:4548173963365
283320-25G:4548173963358