Merck
69799
Sigma-Aldrich
(−)-エチル L-乳酸
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(−)-エチル (S)-2-ヒドロキシプロピオナート, (S)-(−)-2-ヒドロキシプロピオン酸エチルエステル, L-乳酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O3
CAS番号:
分子量:
118.13
Beilstein:
1720839
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥97.5:2.5
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.4130 (lit.)
n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks, e.g. (S)-1,2-propanediol and (S)-propylene oxide; O-Protection and reduction to the aldehyde
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
128.8 °F - closed cup
引火点(℃)
53.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
69799-VAR:
69799-250ML:
69799-1L:
69799-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L. Banfi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 3784-3784 (1984)
S.D. Burke et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4143-4143 (1987)
J. Gombos et al.
Chemische Berichte, 109, 2645-2645 (1976)
B. Seuring et al.
Helvetica Chimica Acta, 60, 1175-1175 (1977)
Hongyan Guo et al.
Journal of hazardous materials, 174(1-3), 59-63 (2009-09-29)
A new approach using aqueous ethyl lactate-modified [S,S]-ethylenediaminedisuccinic acid (EDDS) washing solutions for the removal of Cu from field-contaminated soils was examined in the laboratory. At pH 7 the maximum extraction efficiencies of Cu were about 41% by EDDS solution